Imprimer
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
PC911081-100MG PC911081-1G PC911081-250MG
APOSPC911081-100MGEA 168 EUR
APOSPC911081-100MG APOSPC911081-1G APOSPC911081-250MG
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094757
Numéro CAS: 885277-79-2