Imprimer
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910901-1G PC910901-5G
APOSPC910901-1GEA 232 EUR
APOSPC910901-1G APOSPC910901-5G
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formule: C₁₀H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01221416
Numéro CAS: 2143-80-8