Imprimer
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC910743-1G PC910743-5G
APOSPC910743-1GEA 128 EUR
APOSPC910743-1G APOSPC910743-5G
3-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
3-Fluoro-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185605
Numéro CAS: 1060805-03-9