Imprimer
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9106-1G PC9106-5G PC9106-250MG
APOSPC9106-1GEA 59.6 EUR
APOSPC9106-1G APOSPC9106-5G APOSPC9106-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458123
Numéro CAS: 159719-57-0