Imprimer
Acide 3-fluoro-5-iodobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-3-iodobenzoic acid
PC9102-1G PC9102-250MG PC9102-5G PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9102-1G APOSPC9102-250MG APOSPC9102-5G APOSPC9102-25G
Acide 3-fluoro-5-iodobenzoïque
Acide 3-fluoro-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄FIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116467
Numéro CAS: 723294-74-4