4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅ClF₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09879256 Numéro CAS: 81932-03-8 |