5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene
Formule:
C₇H₆ClFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
1092349-89-7 |