Imprimer
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Chloro-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC9100-10G PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA 105 EUR
APOSPC9100-10G APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₇ClF₃NO
Poids moléculaire: 237.61 g/mol
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084933
Numéro CAS: 2707-23-5