Imprimer
4-Fluoro-3-iodobenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9099-1G PC9099-250MG PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA 50.9 EUR
APOSPC9099-1G APOSPC9099-250MG APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldéhyde
4-Fluoro-3-iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄OFI
Poids moléculaire: 250.01 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08236850
Numéro CAS: 227609-88-3