Imprimer
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9097-100G PC9097-25G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 134 EUR
APOSPC9097-100G APOSPC9097-25G APOSPC9097-5G
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Poids moléculaire: 157.91 g/mol
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318998
Numéro CAS: 144025-03-6