Imprimer
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9093-25G PC9093-5G
APOSPC9093-25GEA 85.7 EUR
APOSPC9093-25G APOSPC9093-5G
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate 97%
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093631
Numéro CAS: 1999-00-4