Imprimer
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9091-25G PC9091-100G PC9091-5G
APOSPC9091-25GEA 52.2 EUR
APOSPC9091-25G APOSPC9091-100G APOSPC9091-5G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458122
Numéro CAS: 28342-75-8