Imprimer
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine
PC908941-1G PC908941-5G
APOSPC908941-1GEA 190 EUR
APOSPC908941-1G APOSPC908941-5G
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClFNO
Poids moléculaire: 191.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11099553
Numéro CAS: 120351-93-1