Imprimer
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908748-1G PC908748-5G
APOSPC908748-1GEA 159 EUR
APOSPC908748-1G APOSPC908748-5G
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
5-Fluoroisoindoline hydrochloride
Formule: C8H9ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832541
Numéro CAS: 685565-15-5