Imprimer
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908738-25G PC908738-5G
APOSPC908738-25GEA 446 EUR
APOSPC908738-25G APOSPC908738-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04537942
Numéro CAS: 162401-03-8