Imprimer
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-piperidone Hydrochloride
PC908720-1G PC908720-5G PC908720-10G
APOSPC908720-1GEA 132 EUR
APOSPC908720-1G APOSPC908720-5G APOSPC908720-10G
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride
Formule: C₅H₉ClFNO
Poids moléculaire: 153.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506659
Numéro CAS: 1070896-59-1