Imprimer
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908686-25G PC908686-5G
APOSPC908686-25GEA 212 EUR
APOSPC908686-25G APOSPC908686-5G
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione 96%
5,6-Difluoroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₃F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02998377
Numéro CAS: 774-47-0