Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908668-250MG PC908668-500MG
APOSPC908668-250MGEA 415 EUR
APOSPC908668-250MG APOSPC908668-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile 95%
4-(Trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411653
Numéro CAS: 845866-48-0