Imprimer
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC908657-1G PC908657-250MG
APOSPC908657-1GEA 60.9 EUR
APOSPC908657-1G APOSPC908657-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole
Formule: C₉H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368140
Numéro CAS: 288385-88-6