Imprimer
3-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Trifluorométhyl)-3-pyridylamine
PC908641-1G PC908641-250MG
APOSPC908641-1GEA 250 EUR
APOSPC908641-1G APOSPC908641-250MG
3-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine 95%
3-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753488
Numéro CAS: 106877-32-1