Imprimer
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid Pentafluorophenyl ester
PC908537-1G PC908537-5G
APOSPC908537-1GEA 34.8 EUR
APOSPC908537-1G APOSPC908537-5G
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Pentafluorophenyl Benzoate
Formule: C₁₃H₅F₅O₂
Poids moléculaire: 288.17 g/mol
Point de fusion: 73…74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1548-84-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III