Imprimer
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9083-25G PC9083-5G PC9083-100G
APOSPC9083-25GEA 148 EUR
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G APOSPC9083-100G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
Poids moléculaire: 140.11 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016626
Numéro CAS: 405-05-0