Imprimer
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diphenylphosphinic acid Pentafluorophenyl ester, FDPP, Perfluorophenyl diphenylphosphinate
PC908067-25G PC908067-5G
APOSPC908067-25GEA 93.4 EUR
APOSPC908067-25G APOSPC908067-5G
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate 98%
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate
Formule: C₁₈H₁₀F₅O₂P
Poids moléculaire: 384.24 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192380
Numéro CAS: 138687-69-1