Imprimer
Isothiocyanate de 2,3-difluorophényle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC907988-1G PC907988-250MG
APOSPC907988-1GEA 596 EUR
APOSPC907988-1G APOSPC907988-250MG
Isothiocyanate de 2,3-difluorophényle 95%
Isothiocyanate de 2,3-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
Poids moléculaire: 171.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 363179-57-1