Imprimer
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
PC907828-10G PC907828-25G
APOSPC907828-10GEA 0 EUR
APOSPC907828-10G APOSPC907828-25G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Densité: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018061
Numéro CAS: 711-38-6