Imprimer
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC907776-1G PC907776-250MG PC907776-5G
APOSPC907776-1GEA 201 EUR
APOSPC907776-1G APOSPC907776-250MG APOSPC907776-5G
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14698016
Numéro CAS: 1073129-57-3