Imprimer
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): b-Amino-4-fluorobenzeneethanol
PC907360-1G PC907360-250MG
APOSPC907360-1GEA 125 EUR
APOSPC907360-1G APOSPC907360-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11213644
Numéro CAS: 140373-17-7