Imprimer
4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC907298-100MG PC907298-250MG
APOSPC907298-100MGEA 33.5 EUR
APOSPC907298-100MG APOSPC907298-250MG
4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-8-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₄ClFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09837193
Numéro CAS: 124429-27-2