4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₁FO Point d'ébullition: 95…97 °C/0,7mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038305 Numéro CAS: 26393-91-9 |