5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12196979 Numéro CAS: 1162674-74-9 |