Imprimer
4,5-Difluorophthalonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Dicyano-4,5-difluorobenzene
PC906503-1G PC906503-5G
APOSPC906503-1GEA 77 EUR
APOSPC906503-1G APOSPC906503-5G
4,5-Difluorophthalonitrile 95%
4,5-Difluorophthalonitrile
Formule: C₈H₂F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061281
Numéro CAS: 134450-56-9