Imprimer
[4-(Trifluorométhyl)cyclohexyl]méthanol (mélange cis- and trans-) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methanol
PC906474-1G PC906474-5G
APOSPC906474-1GEA 335 EUR
APOSPC906474-1G APOSPC906474-5G
[4-(Trifluorométhyl)cyclohexyl]méthanol (mélange cis- and trans-) 95%
[4-(Trifluorométhyl)cyclohexyl]méthanol (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₃F₃O
Poids moléculaire: 182.19 g/mol
Numéro CAS: 883731-58-6