Imprimer
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
PC906453-1G PC906453-200MG
APOSPC906453-1GEA 524 EUR
APOSPC906453-1G APOSPC906453-200MG
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19442581
Numéro CAS: 92367-11-8
UN: 3265
ADR: 8,III