Imprimer
4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): O-(4-Fluorophenyl) Chlorothioformate, Chlorothioformic Acid O-(4-Fluorophenyl) Ester
PC906433-1G PC906433-5G
APOSPC906433-1GEA 109 EUR
APOSPC906433-1G APOSPC906433-5G
4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
4-Fluorophenyl chlorothionoformate
Formule: C₇H₄ClFOS
Point d'ébullition: 82 °C
Point de fusion: 84 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134402
Numéro CAS: 42908-73-6
UN: 1760
ADR: 8,III