Imprimer
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC906351-1G PC906351-5G
APOSPC906351-1GEA 122 EUR
APOSPC906351-1G APOSPC906351-5G
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03413407
Numéro CAS: 315-12-8