Imprimer

2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC906340-1G PC906340-5G
APOSPC906340-1GEA 219 EUR
APOSPC906340-1G APOSPC906340-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23712098
Numéro CAS: 1427416-28-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR