Imprimer
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9059-1G PC9059-5G
APOSPC9059-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9059-1G APOSPC9059-5G
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260793
Numéro CAS: 71682-94-5