Imprimer
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2-fluoro-pyridin-4-yl)-methanol, 2-Fluoro-4-hydroxymethylpyridine
PC905392-1G PC905392-5G PC905392-10G
APOSPC905392-1GEA 35.1 EUR
APOSPC905392-1G APOSPC905392-5G APOSPC905392-10G
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200782
Numéro CAS: 131747-60-9