Imprimer
3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol, 3,5,6-Trifluoro-2-pyridone
PC905307-1G PC905307-5G
APOSPC905307-1GEA 190 EUR
APOSPC905307-1G APOSPC905307-5G
3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol 95%
3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol
Formule: C₅H₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114299
Numéro CAS: 75777-49-0