Imprimer
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC905183-1G PC905183-5G
APOSPC905183-1GEA 104 EUR
APOSPC905183-1G APOSPC905183-5G
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₆F₃NO
Poids moléculaire: 177.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100743
Numéro CAS: 131747-57-4