Imprimer
Diphenyl(trifluoromethyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC905034-1G PC905034-250MG PC905034-5G
APOSPC905034-1GEA 54.4 EUR
APOSPC905034-1G APOSPC905034-250MG APOSPC905034-5G
Diphenyl(trifluoromethyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
Diphenyl(trifluoromethyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₄H₁₀F₆O₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12912173
Numéro CAS: 147531-11-1