Imprimer
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904892-1G PC904892-250MG
APOSPC904892-1GEA 806 EUR
APOSPC904892-1G APOSPC904892-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Formule: C₇H₉FN₂
Poids moléculaire: 140.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18260255
Numéro CAS: 915720-57-9