5-Fluoro-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₇FN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08059861 Numéro CAS: 1015845-84-7 |