2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
Formule:
C₆H₃BrFNO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD13185796 Numéro CAS: 1211530-89-0 |