Imprimer
2,4-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9045-1G PC9045-5G
APOSPC9045-1GEA 39.3 EUR
APOSPC9045-1G APOSPC9045-5G
2,4-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile 98%
2,4-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 201789-28-8