Imprimer
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC904108-1G PC904108-250MG
APOSPC904108-1GEA 647 EUR
APOSPC904108-1G APOSPC904108-250MG
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate 95%
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate
Formule: C₇H₁₀F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1394129-94-2