Imprimer
98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC903855-100G PC903855-25G
APOSPC903855-100GEA 270 EUR
APOSPC903855-100G APOSPC903855-25G
98%
Fluorure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011826
Numéro CAS: 665-46-3