Imprimer
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC903670-1G PC903670-5G
APOSPC903670-1GEA 97.3 EUR
APOSPC903670-1G APOSPC903670-5G
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12159870
Numéro CAS: 1184204-30-5