Imprimer
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC903616-1G PC903616-250MG
APOSPC903616-1GEA 435 EUR
APOSPC903616-1G APOSPC903616-250MG
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide 95%
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide
Formule: C₆H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123285
Numéro CAS: 1172603-97-2