Imprimer
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-fluoroiodobenzene
PC9033-100G PC9033-25G PC9033-5G
APOSPC9033-100GEA 198 EUR
APOSPC9033-100G APOSPC9033-25G APOSPC9033-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzène 98%
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
Poids moléculaire: 256.4400 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042580
Numéro CAS: 202982-67-0